Documentos Principais
OH30058489
Ohaus® pH Meter
Model ST3100-F, AC/DC input 120 V, US 3-pin plug
About This Item
Código UNSPSC:
41115603
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
epoxy shaft
Características
CSA approved
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ohaus® 30058489
ORP measuring range
-1999-+1999 mV
faixa de medição de pH
-2.00-16.00 pH unit
faixa de medição de temperatura
-5-110 °C
Descrição geral
Among Starter 3100′s user-friendly features that support ease-of-use are an adjustable standalone electrode holder and large backlit LCD display.
Aplicação
pH, oxidation-reduction potential (ORP) measurement
Características e benefícios
99 measurement memory, automatic and manual endpoint functions, automatic and manual temperature compensation, quick reference guide
Automatic and manual temperature compensation, auto buffer recognition, calibration icon
Informações legais
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)