O1016
OPC-21268 hydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-{1-[4(3-acetylaminopropoxy)benzoyl]-4-piperidyl}-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone hydrate, N-[3-[4-[[4-(3,4-dihydro-2-oxo-1(2H)-quinolinyl)-1-piperidinyl]carbonyl]phenoxy]propyl]-acetamide hydrate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: ≥20 mg/mL
originador
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.CC(=O)NCCCOc1ccc(cc1)C(=O)N2CCC(CC2)N3C(=O)CCc4ccccc34
InChI
1S/C26H31N3O4.H2O/c1-19(30)27-15-4-18-33-23-10-7-21(8-11-23)26(32)28-16-13-22(14-17-28)29-24-6-3-2-5-20(24)9-12-25(29)31;/h2-3,5-8,10-11,22H,4,9,12-18H2,1H3,(H,27,30);1H2
chave InChI
QTCWOUIERWBMQV-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)