Key Documents
O0875
Sigma-Aldrich
Butyl oleate
~75%
Sinônimo(s):
Oleic acid butyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H42O2
Número CAS:
Peso molecular:
338.57
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
Ensaio
~75%
densidade
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCCC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Yan Mou et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(11), 20320-20333 (2015-11-17)
The endophytic fungus Berkleasmium sp. Dzf12, isolated from Dioscorea zingiberensis, was found to produce palmarumycins C12 and C13 which possess a great variety of biological activities. Seven biocompatible water-immiscible organic solvents including n-dodecane, n-hexadecane, 1-hexadecene, liquid paraffin, dibutyl phthalate, butyl