Documentos Principais
N9256
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenol
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H4OH
Número CAS:
Peso molecular:
139.11
Beilstein:
775403
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
pressão de vapor
1 mmHg ( 49.3 °C)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H
chave InChI
IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)