N8264
Nucleoside Phosphorylase from microorganisms
lyophilized powder, ≥10 units/mg protein
Sinônimo(s):
Nucleoside Phosphorylase bacterial, PNP, Purine nucleoside phosphorylase, Purine nucleoside:orthophosphate ribosyltransferase
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥10 units/mg protein
peso molecular
~120 kDa
composição
Protein, 40-80%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]2(c3ncncc3nc2)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)CO
InChI
1S/C10H12N4O4/c15-2-6-7(16)8(17)10(18-6)14-4-13-5-1-11-3-12-9(5)14/h1,3-4,6-8,10,15-17H,2H2/t6-,7-,8-,10-/m1/s1
chave InChI
MRWXACSTFXYYMV-FDDDBJFASA-N
Descrição geral
Aplicação
- in phosphopentomutase assay for adenosine synthesis[3]
- for the conversion of 7-methylthioguanosine to 7-methylthioguanine[4][5]
- in the synthesis of cytokinins in lyophilized cotton plant samples[6]
Ações bioquímicas/fisiológicas
propriedades físicas
Michaelis constants : 6.4 x 10-5M (Inosine), 3.2x10-4M (Pi)
Inhibitors : p-Chloromercuribenzoate, SDS, Hg++, Ag+Optimum pH : 7.5 - 8.0
Optimum temperature : 65oC
pH Stability : pH 6.0 - 9.0 (30oC, 16hr)
Thermal stability : below 60oC (pH 7.7, 30min)
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?