Documentos Principais
N7136
Sigma-Aldrich
4-Nitroacetanilide
Sinônimo(s):
4′-Nitroacetanilide, Acetic acid 4-nitroanilide
About This Item
Fórmula linear:
CH3CONHC6H4NO2
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
Beilstein:
2211962
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
pf
213-215 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N2O3/c1-6(11)9-7-2-4-8(5-3-7)10(12)13/h2-5H,1H3,(H,9,11)
chave InChI
NQRLPDFELNCFHW-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)