Documentos
N6659
Sigma-Aldrich
NFκB Control Peptide
p65, human, buffered aqueous solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
product name
NFκB (p65) Control Peptide human, ~1 mg/mL, buffered aqueous solution
fonte biológica
human
Nível de qualidade
forma
buffered aqueous solution
concentração
~1 mg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... RELA(5970)
Amino Acid Sequence
Met-Asn-Glu-Leu-Phe -Pro-Leu-Ile-Phe-Pro-Ala-Glu-Pro-Ala-Glu-Ala-Ser-Gly-Pro-Tyr-Val
Aplicação
For use as a blocking peptide for anti-NFκB(p65) subunit.
forma física
Solution containing 0.01% sodium azide.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2