Documentos Principais
N5387
Sigma-Aldrich
3-(2-Naphthyl)-D-alanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H13NO2
Número CAS:
Peso molecular:
215.25
Beilstein:
4352384
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H](Cc1ccc2ccccc2c1)C(O)=O
Ações bioquímicas/fisiológicas
3-(2-Naphthyl)-D-alanine is an amino acid derivative that has been used to synthesize cholecystokinin analogues.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Rodriguez, M., et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 26, 245-245 (1991)