Documentos Principais
N4753
Sigma-Aldrich
N-(2-Nitrophenylsulfenyl)-γ-aminobutyric acid (dicyclohexylammonium) salt
powder
Sinônimo(s):
NPS-GABA
Selecione um tamanho
5 G
R$ 2.388,00
R$ 2.388,00
Previsão de entrega em21 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 2.388,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12N2O4S · C12H23N
Número CAS:
Peso molecular:
437.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
R$ 2.388,00
Previsão de entrega em21 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
cor
yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.OC(=O)CCCNSc3ccccc3[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H23N.C10H12N2O4S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;13-10(14)6-3-7-11-17-9-5-2-1-4-8(9)12(15)16/h11-13H,1-10H2;1-2,4-5,11H,3,6-7H2,(H,13,14)
chave InChI
DWPCVLOTBKFZQB-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)