N3136
Naltrexone hydrochloride
≥99% (HPLC), powder, opioid receptor antagonist
Sinônimo(s):
Naltrexone HCl
About This Item
Produtos recomendados
product name
Naltrexone hydrochloride,
forma
powder
originador
Novartis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O)CC6CC6
InChI
1S/C20H23NO4.ClH/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11;/h3-4,11,15,18,22,24H,1-2,5-10H2;1H/t15-,18+,19+,20-;/m1./s1
chave InChI
RHBRMCOKKKZVRY-ITLPAZOVSA-N
Informações sobre genes
human ... OPRD1(4985) , OPRK1(4986) , OPRM1(4988) , OPRS1(10280)
Aplicação
- as an opioid antagonist, to analyse its effect on ethanol preference using Caenorhabditis elegans as a model
- to determine its effectiveness in reducing the preference for substance of abuse (SOA) like nicotine and cocaine using Caenorhabditis elegans as a model
- in the preparation of combinatorial drug, PXT3003 for treating Charcot-Marie-Tooth disease 1A (CMT1A) transgenic rat model Pmp22
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3