N2790
Nucleozin
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
Nucleozin, 1-(2-Chloro-4-nitrophenyl)-4-[(5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl)carbonyl]-piperazine, [4-(2-Chloro-4-nitro-phenyl)-piperazin-1-yl]-(5-methyl-3-phenyl-isoxazol-4-yl)-methanone
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
yellow
solubilidade
DMSO: >15 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1onc(-c2ccccc2)c1C(=O)N3CCN(CC3)c4ccc(cc4Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C21H19ClN4O4/c1-14-19(20(23-30-14)15-5-3-2-4-6-15)21(27)25-11-9-24(10-12-25)18-8-7-16(26(28)29)13-17(18)22/h2-8,13H,9-12H2,1H3
chave InChI
OWXBJAPOSQSWAO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)