Key Documents
N2385
Sigma-Aldrich
α-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, reduced sodium salt
≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
α-NADPH, α-TPNH, α-Triphosphopyridine nucleotide, reduced form
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H30N7O17P3 · xNa+
Número CAS:
Peso molecular:
745.42 (free acid basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥90% (HPLC)
Impurezas
≤5% β-isomer
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].NC(=O)C1=CN(C=CC1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3OP(O)(O)=O)n4cnc5c(N)ncnc45)C(O)C2O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.Na.H/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-15(31)16(44-46(33,34)35)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)14(30)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;
chave InChI
JVAANKONBNIPIV-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
α analog of β-NADPH
Atenção
This is not the common NADPH required in the usual enzyme systems.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3