N1626
Neocuproine hydrochloride hydrate
BioReagent, crystalline
Sinônimo(s):
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride hydrate
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
forma
crystalline
pf
250 °C (dec.) (lit.)
adequação
suitable for determination of copper
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.Cc1ccc2ccc3ccc(C)nc3c2n1
InChI
1S/C14H12N2.ClH.H2O/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10(2)16-14(12)13(11)15-9;;/h3-8H,1-2H3;1H;1H2
chave InChI
APDYLFLZNGECIM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3