Documentos Principais
N0161
Sigma-Aldrich
β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced disodium salt
≥98%, pkg of 0.5 mg (per vial)
Sinônimo(s):
β-DPNH, β-NADH, Coenzyme I reduced disodium salt, Diphosphopyridine nucleotide reduced disodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H27N7Na2O14P2
Número CAS:
Peso molecular:
709.40
Beilstein:
5230241
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98%
embalagem
pkg of 0.5 mg (per vial)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H29N7O14P2.2Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;/q;2*+1/p-2/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;/m0../s1
chave InChI
QRGNQKGQENGQSE-QUWMEQBESA-L
Ações bioquímicas/fisiológicas
Electron donor
Reconstituição
Solutions should be prepared fresh and used promptly.
Outras notas
Packaged based on NADH content as determined by UV-Vis.
This is the common form of NADH; do not confuse with α-NADH.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)