Documentos Principais
MTCC3175N
MTC™ Bio ClearSeal™ Microtubes screw caps
capacity 0.5 mL, non-sterile, cap, natural, self standing, pack of 1000 ea
Sinônimo(s):
centrifuge tube, screw-cap tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polypropylene
round
screw top cap
esterilidade
non-sterile
Características
cap natural
embalagem
pack of 1000 ea
fabricante/nome comercial
MTC Bio C3175-N
capacidade
0.5 mL
Descrição geral
Screw cap for 2.0mL microtube MTC3172-1000EA, natural color, non-sterile, with installed O-ring, Bag of 1000 caps.
Características e benefícios
  • leak-proof O-ring seal from -86°C to +121°C
  • Non-graduated
  • Resealable bags of 50
  • Sterile, RNase, DNase, Pyrogen free
Informações legais
ClearSeal is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)