Documentos Principais
MTCC3150S
MTC Bio ScrewSeal Microcentrifuge Tubes
conical clear bottom, capacity 1.5 mL, pack of 1000 ea (10 x bags 100 ea)
Sinônimo(s):
conical tube, plastic tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.78
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
blue high-density polyethylene cap
conical clear bottom
polypropylene
round
screw top cap
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 1000 ea (10 x bags 100 ea)
fabricante/nome comercial
MTC Bio C3150-S
Parâmetros
22,000 × g speed
capacidade
1.5 mL
diâmetro × C
12.8 mm × 45 mm
Descrição geral
Screw-cap 1.5mL Microtube, 10 bags of 100 tubes, 1000/cs
ScrewSeal screw-cap microtubes are made from ultra-clear polypropylene, these screw cap microtubes include assembled caps with silicone O-rings that assure a leak-proof seal from -90°C to +121°C. Sterile, RNase, DNase, & pyrogen free and may be centrifuged at up to 22,000×g.
Características e benefícios
  • Ultra-clear polypropylene
  • Molded or non-graduated options
  • Leak-proof O-ring seal
  • Light-blocking amber available
  • Sterile, RNase, DNase, Pyrogen free
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio
ScrewSeal is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)