MTCB6002W
MTC™ Bio Weigh Boat
square white, capacity 100 mL, L × W 80 mm × 80 mm
Sinônimo(s):
weighing dish
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene
square white
embalagem
pack of 500 ea
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio B6002W
C × L
80 mm × 80 mm
capacidade
100 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Antistatic and biologically inert
- Smooth surface / rounded corners
- Recessed corners; precise pouring
- White or black for visual contrast
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)