Documentos
W2876
Barquinhas de pesagem quadradas de plástico
size 81 mm × 81 mm × 18 mm
Sinônimo(s):
Plastic Weighing Dishes
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.71
Materiais
polystyrene
Características
color: opague, not transparent
embalagem
case of 2000 ea (Internal packs of 500)
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
dish L × W
81 mm × 81 mm
tamanho
81 mm × 81 mm × 18 mm
Descrição geral
Pode ser usada para amostras líquidas ou sólidas. A superfície arredondada e lisa da parede lateral permite a fácil remoção de amostras.
Aplicação
Plastic square weighing boats have been used for setting up an imaging chamber for live cell imaging via a microscope.