MSST0038
SILu™Lite IGFBP7 Insulin-like growth factor-binding protein 7 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Sinônimo(s):
IBP-7, IGF-binding protein 7, IGF-bindingprotein7, IGFBP-7, IGFBP-rP1, MAC25 protein, PGI2-stimulating factor, Prostacyclin-stimulating factor, Tumor-derived adhesion factor (TAF)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
≥98 Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
adequação
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... IGFBP7(3490)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)