MSST0003
SILu™Prot PTX3 Pentraxin-related protein PTX3 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C- and 15N-labeled
Sinônimo(s):
SILu™ Prot Pentraxin-related protein
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
His tagged
V5 tagged
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PTX3(5806)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)