MSP15
Membrane Scaffold Protein 1D1 Delta-Helix 5
recombinant, expressed in E. coli, Delta Helix 5 deleted
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥90% (SDS-GE)
Formulário
buffered aqueous solution
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
The first MSP, MSP1, was engineered with its sequence based on the sequence of A-1, but without the globular N-terminal domain of native A-1. The Membrane Scaffold Protein 1D1 (MSP1D1) variant of MSP1 deletes the first 11 amino acids in the Helix 1 portion (referred to as “H0.5” in the accompanying figure) of the original MSP1 sequence. The MSP1D1ΔH5 variant of MSP1D1 omits the 22 amino acids of the Delta-Helix 5 sequence (H5).
Aplicação
Informações legais
- 7,691,414 Membrane scaffold proteins
- 7,662,410 Membrane scaffold proteins and embedded membrane proteins
- 7,622,437 Tissue factor compositions and methods
- 7,592,008 Membrane scaffold proteins
- 7,575,763 Membrane scaffold proteins and tethered membrane proteins
- 7,083,958 Membrane scaffold proteins
- 7,048,949 Membrane scaffold proteins
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Nanodisc technology aids membrane protein solubilization, overcoming associated challenges in diverse protein classes.