MSANGERV
Sanger Arrayed Whole Genome Lentiviral CRISPR Library
Mouse, Virus Format
Sinônimo(s):
Arrayed CRISPR library, Sanger CRISPR library
embalagem
pkg of 10 μL (384-well plate)
concentração
1x106 VP/ml (via p24 assay)
aplicação(ões)
CRISPR
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Aplicação
Características e benefícios
- Vector: U6-gRNA/PGK-Puro-2A-BFP (gRNA only)
- Simplify the workflow with puromycin selection
- Illuminate CRISPR-expressing cells with BFP
Additional Features
- Better, not bigger: Two optimized clones per mouse gene reduces the time, cost, and scale of screening experiments
- Ready-to-screen: Clones are arrayed in a robotics-friendly 384-well format for high throughput screening
- Collaborative: Real-time, library validation continues
For detailed information on the Sanger library, click here
Embalagem
Componentes
Request a Quote or More Information
forma física
Outras notas
Produtos recomendados
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Artigos
Genome-wide screening with optimized gRNAs per gene ensures specific and efficient knockout, controlling time and cost.
Get tips for handling lentiviruses, optimizing experiment setup, titering lentivirus particles, and selecting helpful products for transduction.
Protocolos
Learn about Sanger Sequencing steps or the chain termination method and how DNA sequencing works and how to read Sanger Sequencing results accurately for your research.
Saiba mais sobre as etapas do sequenciamento Sanger ou o método de terminação de cadeia e como funciona o sequenciamento de DNA e como ler os resultados do sequenciamento de Sanger com precisão para sua pesquisa.
FACS sorts cells based on light scattering and fluorescence for objective cell analysis.