MAS008
Urea (BUN) Quick Test Strips
Sufficient for 10 tests
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
entrada
urine
serum
beverage(s)
food(s)
plasma
aplicação(ões)
food and beverages
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Food and Beverage Testing
- Agriculture Testing
- Biological samples such as plasma, serum, and urine.
Características e benefícios
- Rapid and Sensitive: Provides swift results using just 20 μL of sample for semi-quantitative measurement across a range of 0-1500 mg/L (undiluted) Urea, ensuring quick and accurate analysis.
- Efficient: Sample treatment and assay completion take less than 15 minutes, saving time and enhancing productivity.
- User-Friendly: Convenient test strip design removes the need for a plate or cuvette reader, simplifying the testing process and making it accessible for users of all skill levels.
Adequação
Princípio
Outras notas
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)