MAK547
High Sensitivity Beta-Hydroxybutyrate (Ketone Body) Assay Kit
sufficient for 200 fluorometric tests
Sinônimo(s):
High Sensitivity Beta-Hydroxybutyrate Assay Kit
About This Item
Produtos recomendados
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
método de detecção
fluorometric
doença(s) relevante(s)
endocrinological disorders, diabetes; gastrointestinal diseases
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
The Beta-Hydroxybutyrate Assay Kit offers a sensitive fluorescent assay for measuring Beta-HB levels in biological samples. This assay is based on an enzyme coupled reaction of β-HB, in which the product NADH can be specifically monitored by a fluorescent NADH sensor. The detection limit of this assay kit is 1.4 µM β-HB in a 100 µL reaction volume.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)