The 500 ug/mL Boron Standard is a 0.05% Boric acid solution.
MAK448
Boron Assay Kit
Sufficient for 100 colorimetric tests
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
entrada
plant tissue
water
soil
aplicação(ões)
agriculture
environmental
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Agricultural Testing
- Environmental Testing
- Antibody Conjugation Solutions
Características e benefícios
Simplified Process: Enjoy a hassle-free procedure that requires the addition of a single working reagent, saving you time and effort
High-Throughput Compatibility: Seamlessly integrate our kit into high-throughput handling systems, ensuring efficiency and accuracy
Adequação
Princípio
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
I have a question about boron Assay kit (MAK448). Standard (500ug/mL Boron), which mean Boric acid or just boron?
1 answer-