MAK398
5′-Nucleotidase (CD73) Activity Assay Kit (Colorimetric)
sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
Produtos recomendados
método de detecção
colorimetric
doença(s) relevante(s)
gastrointestinal diseases
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Características e benefícios
- Sensitive, detecting as low as 0.2 mU of 5′-NT.
- Compatible with high-throughput handling systems.
Adequação
Princípio
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)