There is no specific data available for cell media with this kit. Phenol red is excited at 440 nm, so it should not interfere in this case. However, it might elevate background fluorescence, so it may be advisable to choose a cell media that does not contain phenol red.
MAK272
High Sensitivity β-Hydroxybutyrate Fluorometric Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
About This Item
Produtos recomendados
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
método de detecção
fluorometric
doença(s) relevante(s)
endocrinological disorders, diabetes; gastrointestinal diseases
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Adequação
Princípio
substituído por
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
Is it possible to use MAK272 to detect β-Hydroxybutyrate in phenol red-containing media?
1 answer-