Documentos Principais
MAK187
Sigma-Aldrich
Kit de ensaio de capacidade antioxidante total
Sufficient for 100 Colorimetric tests
Sinônimo(s):
Kit de ensaio de CAT
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
uso
sufficient for 100 colorimetric tests
aplicação(ões)
cosmetics
environmental
food and beverages
método de detecção
colorimetric
doença(s) relevante(s)
endocrinological disorders, diabetes; neurological disorders; cancer; cardiovascular diseases; rheumatological diseases
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Os oxidantes, como espécies reativas de oxigênio (ERO) e espécies reativas de nitrogênio (ERN), podem gerar radicais livres que podem causar sérios danos oxidativos nos lipídios, membranas, proteínas e DNA das células. Os antioxidantes conseguem sequestrar esses radicais livres e prevenir o estresse oxidativo celular por meio de mecanismos enzimáticos e não enzimáticos. Os sistemas enzimáticos que atuam como antioxidantes incluem a catalase e a peroxidase. Tocoferóis, carotenos, vitamina A e ubiquinóis atuam como antioxidantes solúveis em lipídios, ao passo que glutationa e ascorbato são alguns dos antioxidantes solúveis em água. A medição da capacidade antioxidante total (CAT) não enzimática em amostras biológicas indica sua capacidade de combater os danos induzidos por estresse oxidativo nas células. A CAT é usada para melhorar a compreensão sobre o desenvolvimento e tratamento de transtornos relacionados ao estresse oxidativo.
No kit de ensaio de capacidade antioxidante total, pode-se determinar a concentração de uma combinação de moléculas pequenas e proteínas antioxidantes ou apenas de moléculas pequenas antioxidantes. Íons Cu2+ são convertidos em Cu+ por moléculas pequenas e por proteínas. Porém, o uso da máscara de proteína impede a redução de Cu2+ por proteínas, permitindo que apenas as moléculas pequenas antioxidantes sejam analisadas. Os íon Cu+ reduzidos formam um quelato com uma sonda colorimétrica, gerando um amplo pico de absorbância em ~570 nm que é proporcional à capacidade antioxidante total. O kit expressa a capacidade antioxidante em equivalentes de Trolox (que varia de 4 a 20 nmol/poço). O Trolox, um análogo de vitamina E solúvel em água, atua como padrão antioxidante.
Aplicação
O kit de ensaio da capacidade antioxidante total foi usado para determinar a capacidade antioxidante toxicologia de amostras de tecido foliar.
Adequação
Este kit é adequado para a detecção de moléculas pequenas e proteínas antioxidantes em lisados de células e tecidos, meios ou fluidos biológicos, como urina, plasma e soro.
Princípio
No kit de ensaio de capacidade antioxidante total, pode-se determinar a concentração de uma combinação de moléculas pequenas e proteínas antioxidantes ou apenas de moléculas pequenas antioxidantes. Íons Cu2+ são convertidos em Cu+ por moléculas pequenas e por proteínas. Porém, o uso da máscara de proteína impede a redução de Cu2+ por proteínas, permitindo que apenas as moléculas pequenas antioxidantes sejam analisadas. Os íon Cu+ reduzidos formam um quelato com uma sonda colorimétrica, gerando um amplo pico de absorbância em ~570 nm que é proporcional à capacidade antioxidante total. O kit expressa a capacidade antioxidante em equivalentes de Trolox (que varia de 4 a 20 nmol/poço). O Trolox, um análogo de vitamina E solúvel em água, atua como padrão antioxidante.
Somente componentes do kit
Nº do produto
Descrição
  • Cu2+ Reagent
  • Assay Diluent
  • Protein Mask
  • Trolox Standard, 1 μmole
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Niclas U Lundsgaard et al.
Conservation physiology, 8(1), coaa002-coaa002 (2020-05-30)
Multiple environmental changes are thought to be contributing to the widespread decline of amphibians in montane regions, but interactions between drivers of decline are not well understood. It has been proposed previously that elevated ultraviolet-B radiation (UBVR) and low temperatures
Harjeevan Kaur et al.
Plant biotechnology journal, 18(4), 983-991 (2019-09-26)
Oilseed rape (Brassica napus) is the third largest source of vegetable oil globally. In addition to food uses, there are industrial applications that exploit the ability of the species to accumulate the very-long-chain fatty acid (VLCFA) erucic acid in its
Free radicals: properties, sources, targets, and their implication in various diseases.
Phaniendra A, et al.
Indian Journal of Clinical Biochemistry : IJCB, 30(1), 11-26 (2015)
Simon Vitt et al.
The Science of the total environment, 712, 136341-136341 (2020-01-14)
Increasing UVB radiation (UVB) reaching earth's surface following stratospheric ozone depletion is linked to serious consequences for organisms. While studies have focused on direct cytocidal and immunomodulatory effects of UVB, indirect consequences for fitness-related life-history traits are largely unexplored, although
Alaa El-Din H Sayed et al.
Mutation research, 822, 34-40 (2017-08-29)
Although, silver nanoparticles (AgNPs) are used in many different products, little information is known about their toxicity in tropical fish embryos. Therefore, this study evaluated the developmental toxicity of waterborne silver nanoparticles in embryos of Clarias gariepinus. Embryos were treated