MAK001
Alanine Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
método de detecção
colorimetric
fluorometric
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Adequação
Princípio
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Artigos
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.
Protocolos
Assay protocol for the colorimetric/fluorometric detection of Alanine in biological samples using the alanine assay kit.