MAB19294
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, TASC/9D11
Sinônimo(s):
CD29
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Integrin β1 Antibody, active β1 integrins, clone TASC/9D11, clone TASC/9D11, Chemicon®, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TASC/9D11, monoclonal
reatividade de espécies
chicken
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGB1(3688)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry
Immunoprecipitation
Biological activity: Functionally inhibits attachment to vitronectin. Activates attachment to other substrates.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2