M6807
Misoprostol
≥99% (HPLC)
Sinônimo(s):
(±)-15-Deoxy-(16RS)-16-hydroxy-16-methylprostaglandin E1 methyl ester
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
liquid
grupo funcional
ester
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(C)(O)C\C=C\[C@H]1[C@H](O)CC(=O)[C@@H]1CCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C22H38O5/c1-4-5-14-22(2,26)15-10-12-18-17(19(23)16-20(18)24)11-8-6-7-9-13-21(25)27-3/h10,12,17-18,20,24,26H,4-9,11,13-16H2,1-3H3/b12-10+/t17-,18-,20-,22?/m1/s1
chave InChI
OJLOPKGSLYJEMD-URPKTTJQSA-N
Informações sobre genes
human ... PTGER3(5733) , PTGIR(5739)
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)