M6317
2′/3′-O-(N-Methylanthraniloyl)guanosine-5′-(γ-thio)triphosphate triethylammonium salt solution
≥90% (HPLC), aqueous solution
Sinônimo(s):
MANT-GTPγS
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H20N6O14P3S
Peso molecular:
669.37
Código UNSPSC:
41106305
Produtos recomendados
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
aqueous solution
cor
colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Potent and competitive adenylyl cyclase inhibitor.
Potent and competitive adenylyl cyclase inhibitor. Competitively inhibited forskolin/Mn2+-stimulated adenylyl cyclase (AC) in S49 cyc- membranes (insect cells deficient in Gαs) with the IC50 value of 84 nM.
Outras notas
The product is a mixture of 2 esters.
Definição da unidade
1 unit = 1 μl of 10 mM solution
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?