M6194
Monoclonal Anti-Munc13/1 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone Munc13-71, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Munc13-71, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat, mouse
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using cytosolic rat brain S1 fraction
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Unc13a(382018)
rat ... Unc13a(64829)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3