The solubility of this product is tested in chloroform at 50 mg/mL. Solution stability has not been determined, however the acetate form is unstable in solution and should be prepared fresh. The end user would have to validate solution stability of this compound experimentally. The NIH lists the material as being soluble in ethanol, methanol, ether, and acetone. Please see the link below to review this publication:
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Medroxyprogesterone#section=Color-Form
M6013
Medroxyprogesterone
Sinônimo(s):
17α-Hydroxy-6α-methyl-4-pregnene-3,20-dione, 17α-Hydroxy-6α-methylprogesterone, 6α-Methyl-5-pregnen-17α-ol-3,20-dione, 6-Dihydromegestrol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12C[C@H](C)C3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(C)=O
InChI
1S/C22H32O3/c1-13-11-16-17(20(3)8-5-15(24)12-19(13)20)6-9-21(4)18(16)7-10-22(21,25)14(2)23/h12-13,16-18,25H,5-11H2,1-4H3/t13-,16+,17-,18-,20+,21-,22-/m0/s1
chave InChI
FRQMUZJSZHZSGN-HBNHAYAOSA-N
Informações sobre genes
rat ... Ar(24208)
Atenção
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
-
is there is any other solution can be used to dissolve the Medroxyprogesterone and whats the tempreture we need to use for stoarge after dissolving the Medroxyprogesterone
1 answer-