Documentos Principais
M5648
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Methoxy-2-phenylethanol
liquid
Sinônimo(s):
β-Methoxyphenethyl alcohol, (+)-β-Methoxyphenethyl alcohol
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(OCH3)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
152.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
Formulário
liquid
cor
light yellow
índice de refração
n20/D 1.52 (lit.)
p.e.
65 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CO[C@H](CO)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-11-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-10H,7H2,1H3/t9-/m1/s1
chave InChI
JDTUPLBMGDDPJS-SECBINFHSA-N
Atenção
May darken on storage
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)