302147
(S)-(+)-2-Methoxy-2-phenylethanol
98%
Sinônimo(s):
β-Methoxyphenethyl alcohol, (+)-β-Methoxyphenethyl alcohol
About This Item
Ensaio
98%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]19/D +133°, c = 1 in acetone
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.52 (lit.)
p.e.
65 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CO[C@H](CO)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-11-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-10H,7H2,1H3/t9-/m1/s1
chave InChI
JDTUPLBMGDDPJS-SECBINFHSA-N
Aplicação
- As a starting material for the synthesis of N-substituted 6,7-benzomorphan based opioid receptor agonists.[1]
- As a ligand in the preparation of organolanthanoid complexes.[2]
- As starting material for the synthesis of N-acetyl-O-((2S)-2-methoxy-2-phenylethyl)-L-serine, a serine proteases inhibitor.[3]
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)