M5634
5-Mercuricytidine carbonate 5′-triphosphate triethylammonium salt
~90%
Sinônimo(s):
Hg-CTP
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
~90%
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)CC.NC1=NC(=O)N(C=C1[Hg])[C@@H]2O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H15N3O14P3.C6H15N.Hg/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;1-4-7(5-2)6-3;/h2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);4-6H2,1-3H3;/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1
chave InChI
CKMVNPSLWQKVPG-WFIJOQBCSA-N
Aplicação
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)