Documentos Principais
M9317
Sigma-Aldrich
Anti-MeCP2 antibody produced in rabbit
~0.6 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Selecione um tamanho
200 μL
R$ 5.274,00
R$ 5.274,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1156
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
200 μL
R$ 5.274,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 5.274,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1156
Solicite uma grande encomenda
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~75 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~0.6 mg/mL
técnica(s)
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using nuclear extracts of the MCF7 breast carcinoma cell line.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MECP2(4204)
mouse ... Mecp2(17257)
rat ... Mecp2(29386)
Descrição geral
Methyl-CpG binding protein 2 (MeCP2) possesses a methyl-CpG-binding domain (MBD) and a transcriptional repression domain.
Imunogênio
synthetic peptide corresponding to the C-terminus of human MeCP2 (amino acids 465-478) conjugated to KLH. The sequence is conserved in rat and mouse.
Ações bioquímicas/fisiológicas
MeCP2 can bind to a single symmetrically methylated CpG pair. It is also capable of binding to chromosomes at sites known to have methylated DNA. MeCP2 silences transcription by recruiting the histone deacetylase (HDAC) repressive machinery via recruitment of the Sin 3A corepressor thus removing acetyl groups from histones and consequently silencing genes.
Methyl-CpG binding protein 2 (MeCP2) has been shown be crucial for brain development. It is part of the methyl-CpG-binding proteins, which are involved in repression of gene expression by binding to methylated DNA. Mutations in the gene encoding MeCP2 have been associated with Rett syndrome (RTT).
forma física
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 1% bovine serum albumin and 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Joseph R Kurian et al.
Epigenetics, 2(3), 173-178 (2007-10-30)
Pervasive developmental disorder is a classification covering five related conditions including the neurodevelopmental disorder Rett syndrome (RTT) and autism. Of these five conditions, only RTT has a known genetic cause with mutations in Methyl-CpG-binding protein 2 (MeCP2), a global repressor
Gang Meng et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 36(4), 3009-3015 (2015-01-24)
Methyl-CpG-binding protein 2 (MeCP2) is essential in human brain development and has been linked to several cancer types and neuro-developmental disorders. This study aims to screen the MeCP2 related differentially expressed genes and discover the therapeutic targets for osteosarcoma. CCK8
Federica Babbio et al.
BMC cell biology, 13, 19-19 (2012-07-13)
MeCP2 (CpG-binding protein 2) is a nuclear multifunctional protein involved in several cellular processes, like large-scale chromatin reorganization and architecture, and transcriptional regulation. In recent years, a non-neuronal role for MeCP2 has emerged in cell growth and proliferation. Mutations in
Paolo Petazzi et al.
RNA biology, 10(7), 1197-1203 (2013-04-25)
Mecp2 is a transcriptional repressor protein that is mutated in Rett syndrome, a neurodevelopmental disorder that is the second most common cause of mental retardation in women. It has been shown that the loss of the Mecp2 protein in Rett
Shikun He et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 56(9), 5579-5589 (2015-08-26)
The purpose of this study was to evaluate expression of methyl-CpG-binding protein 2 (MeCP2) in epiretinal membranes from patients with proliferative vitreoretinopathy (PVR) and to investigate effects of inhibition of MeCP2 and DNA methylation on transforming growth factor (TGF)-β-induced retinal