Documentos Principais
M5037
Sigma-Aldrich
2-(Methylamino)propiophenone hydrochloride
Sinônimo(s):
1-Propanone, 2-(methylamino)-1-phenyl-, hydrochloride, DL-Ephedrone hydrochloride, Methcathinone hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H13NO · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
199.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
controle de medicamentos
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
aplicação(ões)
forensics and toxicology
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CNC(C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,11H,1-2H3;1H
chave InChI
LTJXNCHDKYZOSY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-(Methylamino)propiophenone hydrochloride has been used as a positive control in forced swimming test.[1]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Potent amphetamine-like stimulant; dimethylpropion metabolite.
Outras notas
Mixture of optical isomers.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Anxiolytic and antidepressive effects of the homeopathic complex [TM="Homeo-pax"](pre-clinical study)
Vaz AF, et al.
International Journal of High Dilution Research, 8(28), 04-14 (2011)