M4889
9-Methyluric acid
powder
Sinônimo(s):
9-Methyl-2,6,8-trihydroxypurine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
forma
powder
cor
white to light yellow
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(=O)NC2=C1NC(=O)NC2=O
InChI
1S/C6H6N4O3/c1-10-3-2(7-6(10)13)4(11)9-5(12)8-3/h1H3,(H,7,13)(H2,8,9,11,12)
chave InChI
XJEJWDFDVPDMAS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3