Documentos Principais
M4324
Sigma-Aldrich
Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein (44-54), Rat, Mouse
lyophilized powder
Sinônimo(s):
MOG (44-54)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C61H94N20O15
Peso molecular:
1347.52
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Formulário
lyophilized powder
Nível de qualidade
cor
white
solubilidade
deionized water: soluble
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Mog(17441)
rat ... Mog(24558)
Amino Acid Sequence
Phe-Ser-Arg-Val-Val-His-Leu-Tyr-Arg-Asn-Gly
Ações bioquímicas/fisiológicas
The 21-residue peptide MOG 35-55 contains an antigenic epitope responsible for the activation of CD8 encephalitogenic T cells in mice. Two truncated peptides, MOG 40-54 and MOG 44-54 were shown to bind the recombinant H-2Db protein. This complex then binds MOG specific CD8 T cells. While MOG 40-54 retained the full capability of inducing paralytic disease, MOG 44-54 only partialy causes clinical paralysis and central nervous system inflamation.
forma física
Lyophilized from 0.1% aqueous TFA.
Outras notas
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)