There is no available information on the duration for which the product remains viable once reconstituted, as it was not tested for this purpose.
M3781
6α-Methylprednisolone 21-hemisuccinate sodium salt
lyophilized powder
Sinônimo(s):
6α-Methylprednisolone sodium succinate, MPSL, 6α-Methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione 21-hemisuccinate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
esterilidade
non-sterile
Ensaio
≥98.00% (TLC)
Formulário
lyophilized powder
técnica(s)
toxicology assay: suitable
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].C[C@H]1CC2C3CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)CCC([O-])=O)[C@@]3(C)C[C@H](O)C2[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
InChI
1S/C26H34O8.Na/c1-14-10-16-17-7-9-26(33,20(29)13-34-22(32)5-4-21(30)31)25(17,3)12-19(28)23(16)24(2)8-6-15(27)11-18(14)24;/h6,8,11,14,16-17,19,23,28,33H,4-5,7,9-10,12-13H2,1-3H3,(H,30,31);/q;+1/p-1/t14-,16-,17-,19-,23+,24-,25-,26-;/m0./s1
chave InChI
FQISKWAFAHGMGT-SGJOWKDISA-M
Informações sobre genes
human ... NR3C1(2908)
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
-
How long is product M3781 good for once it is reconstituted in water?
1 answer-