Key Documents
M3376
Supelco
2-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
liquid
Sinônimo(s):
4-Methoxyphenethylamine
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4CH2CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
151.21
Beilstein:
508967
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
forma
liquid
drug control
Home Office Schedule 1
cor
light yellow
índice de refração
n20/D 1.538 (lit.)
pb
138-140 °C/20 mmHg (lit.)
254-256 °C
densidade
1.031 g/mL at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(CCN)cc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5H,6-7,10H2,1H3
chave InChI
LTPVSOCPYWDIFU-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Metabolite of tyramine
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter