Documentos Principais
M3138
Sigma-Aldrich
Manganese(IV) oxide
powder
Sinônimo(s):
Manganese dioxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
MnO2
Número CAS:
Peso molecular:
86.94
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
forma
powder
cor
gray
pf
535 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Mn]=O
InChI
1S/Mn.2O
chave InChI
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Brain
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash