Documentos Principais
M3127
Sigma-Aldrich
S-Methylisothiourea hemisulfate salt
Sinônimo(s):
2-Methyl-2-thiopseudourea hemisulfate salt, S-Methyl-ITU, S-Methylthiuronium sulfate, SMT
About This Item
Fórmula linear:
HN=C(NH2)SCH3 · 1/2H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
139.19
Beilstein:
3717365
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
pf
240-241 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CSC(N)=N.CSC(N)=N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2C2H6N2S.H2O4S/c2*1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h2*1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)
chave InChI
BZZXQZOBAUXLHZ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... NOS2(4843)
Ações bioquímicas/fisiológicas
More potent than NMMA as an inhibitor of inducible nitric oxide synthetase (iNOS).
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - Solvent
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - Solvent