M218
Monoclonal Anti-Nicotinic Acetylcholine Receptor (α4 Subunit) antibody produced in rat
~1 mg/mL, clone mAb 299, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
mAb 299, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, chicken, rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:800
radioimmunoassay: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CHRNA4(1137)
rat ... Chrna4(25590)
Especificidade
Imunogênio
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2