Key Documents
M2152
Sigma-Aldrich
α-D(+)Mannose 1-phosphate dipotassium salt
≥95%
Sinônimo(s):
α-D-Mannopyranosyl phosphate
About This Item
Fórmula linear:
C6H11O9PK2
Número CAS:
Peso molecular:
336.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥95%
forma
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[K].OCC1OC(OP(O)(O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C6H13O9P.K.H/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;
chave InChI
LZAGABZLMGLWOO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3