M196
(+)-α-Methyl-4-carboxyphenylglycine
solid
Sinônimo(s):
(+)-MCPG, S(+)-α-Amino-4-carboxy-α-methyl-benzeneacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
atividade óptica
[α]20/D +89.54°, c = 0.33 in 6 M HCl(lit.)
solubilidade
0.1 M NaOH: 15 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@](N)(C(O)=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H11NO4/c1-10(11,9(14)15)7-4-2-6(3-5-7)8(12)13/h2-5H,11H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/t10-/m0/s1
chave InChI
DNCAZYRLRMTVSF-JTQLQIEISA-N
Informações sobre genes
rat ... Grm1(24414)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?