Key Documents
M1750
Sigma-Aldrich
Malonic acid
Sinônimo(s):
Propanedioic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH2(COOH)2
Número CAS:
Peso molecular:
104.06
Beilstein:
1751370
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
pf
132-135 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)
chave InChI
OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
314.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
157 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves