M1257
2-Mercaptopyridine
Sinônimo(s):
2-Pyridinethiol, 2-Pyridyl mercaptan
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5NS
Número CAS:
Peso molecular:
111.16
Beilstein:
105787
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
Produtos recomendados
pf
127-130 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Sc1ccccn1
InChI
1S/C5H5NS/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H,(H,6,7)
chave InChI
WHMDPDGBKYUEMW-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?